Documenti fondamentali
665436
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
167-172 °C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)c1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C11H17N.ClH/c1-9(2)11-5-3-10(4-6-11)7-8-12;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
NWRYIWFBCRAGSR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)