Key Documents
663379
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
245-249 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)o2
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
IEJVXWOVBNWQCY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)