Documenti
663204
Sigma-Aldrich
2-Morpholinoaniline
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Morpholinyl)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
97-101 °C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2