Documenti fondamentali
662739
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylpyridine
96%
Scegli un formato
1 G
38,78 €
38,78 €
Prezzo di listino55,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
38,78 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,78 €
Prezzo di listino55,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556
Densità
1.450 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 907-907 (2005)