662518
3,4-Dimethoxythiophenol
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591
Densità
1.175 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(S)cc1OC
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-7-4-3-6(11)5-8(7)10-2/h3-5,11H,1-2H3
MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3