Documenti fondamentali
659282
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid
97%
Scegli un formato
10 G
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
120,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
173-177 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
LTFHNKUKQYVHDX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yang Pan et al.
Water research, 88, 60-68 (2015-10-17)
Chlorine/chloramine residuals are maintained in drinking water distribution systems to prevent microbial contamination and microorganism regrowth. During household cooking processes (e.g., soup making), the residual chlorine/chloramines in tap water may react with the iodide in iodized table salt to form
Yang Pan et al.
Chemosphere, 144, 2312-2320 (2015-11-26)
During drinking water disinfection, iodinated disinfection byproducts (I-DBPs) can be generated through reactions between iodide, disinfectants, and natural organic matter. Drinking water I-DBPs have been increasingly attracting attention as emerging organic pollutants as a result of their significantly higher toxicity
F Guneral et al.
Clinical chemistry, 40(6), 862-866 (1994-06-01)
Organic acid concentrations were quantified by gas chromatography and the individual acids identified by mass spectrometry in urine specimens from a healthy Turkish pediatric population of ages 2 days to 16 years, subdivided into five age groups. We quantified 69