Key Documents
659215
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9%
Sinonimo/i:
Neodymium triiodide
About This Item
Formula condensata:
NdI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
524.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)