Documenti fondamentali
659118
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
60-80 °C/20 mmHg
Punto di fusione
38-42 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
DGGUUSPCQWWLRM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)