Documenti fondamentali
658863
Sigma-Aldrich
Octyl-β-D-glucopyranoside-d24
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D24H4O6
Peso molecolare:
316.52
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+22
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@]1([2H])O[C@]([2H])(C([2H])([2H])O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C13H26O6/c1-2-3-4-5-6-7-18-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)19-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D,12D,13D
NIDYWHLDTIVRJT-RQRBGYQQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)