Documenti
658588
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-3-methylindole
97%
Sinonimo/i:
4,6-Dimethoxy-3-methyl-1H-indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-86 °C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c2c(C)c[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-6-12-9-4-8(13-2)5-10(14-3)11(7)9/h4-6,12H,1-3H3
JWWAWAORLJVTLE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Acid-catalyzed reactions with ketones
  • Synthesis of pyrrolo[1,2-a]indoles
  • Synthesis of indolo[2,3-c]quinolines
  • Nitration and oxidative dimerization reactions with nitric acid
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves