Documenti fondamentali
657867
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529
P. ebollizione
281.3 °C/760 mmHg
Densità
1.106 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Fc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)