Key Documents
657778
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamate, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-62 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CO
InChI
1S/C9H19NO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-9(4,5)6-11/h11H,6H2,1-5H3,(H,10,12)
SBWYTQQSTIUXOP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)