Documenti fondamentali
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
98-104 °C
Stringa SMILE
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)