Documenti fondamentali
657441
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
250-255 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)