Documenti fondamentali
655996
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H2BrCl2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.520
P. ebollizione
91-92 °C/10 mmHg
Densità
1.833 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)c(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2BrCl2F3/c8-6-4(9)1-3(2-5(6)10)7(11,12)13/h1-2H
IQHSSYROJYPFDV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)