Documenti fondamentali
655147
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroanisole-d5
98 atom % D
Scegli un formato
50 MG
441,00 €
500 MG
3.630,00 €
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
441,00 €
500 MG
3.630,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6D2OCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
132 °C/28 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of