Documenti fondamentali
654442
Sigma-Aldrich
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
4-(1,2,4-Triazolylmethyl)phenylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
173-182 °C
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
InChI
1S/C9H10N4.ClH/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5,10H2;1H
FEDYLAMMQSHIOY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)