Key Documents
653829
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl bromide
96%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethyl)-2,4-dichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H3(Cl)2CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
Densità
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(CCBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7BrCl2/c9-4-3-6-1-2-7(10)5-8(6)11/h1-2,5H,3-4H2
BJTSTVKJPXWNIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)