Documenti fondamentali
653675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-(2-bromoethyl)anisole, 3,4-Dimethoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
42,45 €
5 G
271,00 €
42,45 €
Prezzo di listino84,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
42,45 €
5 G
271,00 €
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H3(OCH3)CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
42,45 €
Prezzo di listino84,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
130-131 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ccc(CCBr)cc1OC
InChI
1S/C10H13BrO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
LTAGXVMHLFYRNK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>229.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 109.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here