Key Documents
653047
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylvinylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)