652326
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BBrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
crystalline
Stringa SMILE
COc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4,10-11H,1H3
WTSXKEODVUFEMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
- Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)