Documenti
652164
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BF2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
104-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
WSRQWTCBDHWVGY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3