Documenti fondamentali
651958
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dichloronicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
74-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
HWTMRGXKSANEDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)