Documenti fondamentali
651141
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-5-propyl-4-hydroxypyrimidine, 6-Methyl-5-propyl-4-pyrimidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
119-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)