651133
Methanol solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, 10 % (v/v) water
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
410 mmHg
Forma fisica
liquid
contiene
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
10 % (v/v) water
Limite di esplosione
5.5-44 % (lit.)
tecniche
HPLC: suitable
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-98 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup