Documenti fondamentali
650102
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(C#N)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,1-2H3
NQSQQGDTYKGCOT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)