650080
4-(Thiophen-3-yl)aniline
97%
Scegli un formato
144,90 €
Prezzo di listino207,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
144,90 €
Prezzo di listino207,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
99-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H9NS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7H,11H2
GYPDHLDQINBFPY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Pd(I)–poly[4-(thiophen-3yl)-aniline] composite material by in situ polymerization and composite formation method.[1]
- Schiff base, 2-methoxy-6-[(4-thiophene-3-yl-phenylimino)-methyl]-phenol by condensation reaction with o-vanillin.[2]
- 2-(1H-Imidazol-1-yl)-N-(4-(thiophen-3-yl)phenyl)acetamide by reacting with 2-(1H-imidazol-1-yl)acetic acid using HATU as amide coupling agent.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?