Key Documents
649961
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +6°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
77-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m1/s1
PHOIDJGLYWEUEK-CQSZACIVSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)