Documenti fondamentali
648477
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylate
96%
Sinonimo/i:
5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)