Documenti fondamentali
647551
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
AHXBDGJNZJKLNE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically