64685
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,1,2-Trimethoxyethane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
P. ebollizione
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
Densità
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ether
Stringa SMILE
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
72.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?