Documenti fondamentali
646334
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-iodotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(I)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5800 (lit.)
P. ebollizione
122-125 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
XJWZEEGCMBQBNG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)