Documenti fondamentali
645184
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BF2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
175-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)