Documenti fondamentali
645028
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
181 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)