Documenti
644986
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
184 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-6-9(11(13)14)12-15-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
DDCNRVJWVNUYDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves