Documenti fondamentali
642150
Sigma-Aldrich
trans-3,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
93-97 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
XHGCFWXSHIHYFH-ONEGZZNKSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)