Documenti fondamentali
642096
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-6-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-pyridinethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
150-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(S)n1
InChI
1S/C6H7NS/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
IGZZHADAOWGUEI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been