Documenti fondamentali
641944
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.0 mmol/g S loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Applicazioni
Palladium scavenger
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)