Documenti fondamentali
641227
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3′,7′-dimethyloctyl)phenylene-1,4-ethynylene)
Scegli un formato
500 MG
147,70 €
147,70 €
Prezzo di listino211,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
147,70 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
147,70 €
Prezzo di listino211,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Solubilità
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Descrizione generale
Conjugated polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)