Documenti fondamentali
640476
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-chromanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 640476, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
Clc1ccc2OCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)