Documenti fondamentali
640166
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4IN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
215-219 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
MDJUWRHSXKZSOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)