Documenti fondamentali
638773
Sigma-Aldrich
3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
MAYOFTZUJPQKET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)