63868
(Chloromethyl)polystyrene
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
Sinonimo/i:
Merrifield resin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
porous
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~5.5 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 5.5% DVB
Dimensione particelle
16-50 mesh
applicazioni
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves