Documenti fondamentali
638498
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenyl acetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4800 (lit.)
P. eboll.
77-78 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-6(10)11-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3
IAWZWMGUTKRLQB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)