Documenti fondamentali
638390
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-3,4-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dimethoxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
89-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
nitro
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)