Documenti
637483
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves