Documenti
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rare earth
About This Item
Formula condensata:
Ho2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.86
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Dimens. media delle particelle
<100 nm (DLS)
Dimensione particelle
<50 nm (XRD)
Punto di fusione
2330 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.