Documenti
637068
Sigma-Aldrich
1,4-Diiodo-2,5-dioctylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3