635081
L-Glutamine-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
L-Glutamine-ul-13C,15N,d
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+17
Stringa SMILE
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3