Documenti fondamentali
634883
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
55.5-59.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)